Documentos clave
G004331
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R (MS Detection)
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm, 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6 [B] methanol; (70:30, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(-)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
forensics and toxicology
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    Ketoprofen, ≥98% (TLC)
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)