G004172
US EPA Method 624: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap
suitable for GC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap: VOCARB 3000 “K”
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 2 min
desorption preheat: 205 °C
desorption process: 40 mL/min at 210 °C for 2 min
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: SPB-624, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.4 μm (24255)
oven: 40 °C (2 min), 7 °C/min to 135 °C, 30 °C/min to 230 °C (3 min)
inj. temp.: 150 °C
MSD interface: 200 °C
scan range: m/z = 35-400
carrier gas: helium, 1.1 mL/min
injection: 30:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
aplicaciones
environmental
Información legal
Analito
Para utilizar con
Producto relacionado
columna analítica
patrón
prep. de la muestra
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)