Merck
68972
Sigma-Aldrich
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Sinónimos:
Tri-tert-butyl N-(carboxymethyl)hydrazinetricarboxylate, tri-Boc-hydrazinoacetic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
254,00 €
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
254,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H30N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
390.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid, ≥97.0% (N)
Ensayo
≥97.0% (N)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
mp
112-115 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O8/c1-15(2,3)25-12(22)18(10-11(20)21)19(13(23)26-16(4,5)6)14(24)27-17(7,8)9/h10H2,1-9H3,(H,20,21)
Clave InChI
FSRNHDLQBNOYJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Peeyush Kumar Sharma et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(37), 30936-30945 (2018-08-28)
Polymeric hydrogels have been extensively explored for controlled drug-delivery applications, but there is an increasing demand for smart drug delivery combined with tunable physicochemical attributes and tissue engineering potential. In this work, novel xanthan-poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels were developed by
Peeyush K Sharma et al.
Biomacromolecules, 20(6), 2174-2184 (2019-04-26)
Precise local delivery of chemotherapeutic agents employing an injectable depot could be a promising approach to achieve spatiotemporal control over the drug release along with minimizing the challenges associated with the systemic delivery of chemotherapeutic agents. In this regard, we