Merck
48083
Supelco
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Sinónimos:
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
Seleccione un Tamaño
1 ML
33,40 €
33,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
33,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrF
Número de CAS:
Peso molecular:
175.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
33,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 624,8010,8020,501.3,524.1,524.2
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type surrogate
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Clave InChI
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4-Bromofluorobenzene solution has been used as an internal standard in the determination of the carcinogen, 1,4-dioxane in household detergents and cleaners using gas chromatography coupled with mass spectrometry method (GC-MS).[1] It has also been used as an internal standard in the estimation of pollutants in environmental samples using pervaporation technique and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).[2]
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of 1, 4-dioxane in household detergents and cleaners
Tanabe A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 91(2), 439-444 (2008)
Effect of non-covalent interactions between organic compounds and humic substances on analytical pervaporation
Mishima.S and Nakagawa.T
Journal of Membrane Science , 228(1), 1-4 (2004)