Documentos clave
ERMBF444B
DP202216 Maize
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 G
101,00 €
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
101,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
DP202216 Maize (nominal 100% GMO), ERM®, certified reference material
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please click on the below product number:
ERMBF444B
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)