ERMBF415E
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 2% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Sinónimos:
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
composición
genetically modified NK603 maize, 2%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
ERMBF415E
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente