CRM74418
2-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
α-Amino-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid, 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-DL-alanine, H-β-(1,2,4-Triazol-1-yl)-DL-Ala-OH
Seleccione un Tamaño
91,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
91,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
calidad
Racemate
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+H3]C(C[n]1ncnc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H8N4O2/c6-4(5(10)11)1-9-3-7-2-8-9/h2-4H,1,6H2,(H,10,11)
Clave InChI
XVWFTOJHOHJIMQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)