Merck
CRM74044
Supelco
2-(1H-1,2,4-Triazole-1-yl)acetic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
1,2,4-Triazol-1-ylacetic acid, 1,2,4-Triazole-1-acetic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
177,00 €
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
177,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
127.10
Beilstein:
115653
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]1(ncnc1)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H5N3O2/c8-4(9)1-7-3-5-2-6-7/h2-3H,1H2,(H,8,9)/p-1
Clave InChI
RXDBSQXFIWBJSR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)