CRM46114
Transfluthrin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Seleccione un Tamaño
55,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
55,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC1=C(F)C=C(F)C(F)=C1COC([C@H]2C(C)(C)[C@@H]2C=C(Cl)Cl)=O
InChI
1S/C15H12Cl2F4O2/c1-15(2)7(3-10(16)17)11(15)14(22)23-5-6-12(20)8(18)4-9(19)13(6)21/h3-4,7,11H,5H2,1-2H3/t7-,11+/m1/s1
Clave InChI
DDVNRFNDOPPVQJ-HQJQHLMTSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)