Merck
CRM36522
Supelco
Quinmerac
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
CRM36522-50MG
55,00 €
55,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
CRM36522-50MG
55,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
221.64
Beilstein:
8392904
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
55,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cnc2c(C(O)=O)c(Cl)ccc2c1
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-7-2-3-8(12)9(11(14)15)10(7)13-5-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
ALZOLUNSQWINIR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
Environmental
Quinmerac is a residual herbicide used to contol broad-leaved weeds on a range of crops including cereals and beets. As per the regulation (EC) No 1107/2009 it is approved in the European Union as plant protection product. Maximum residuel levels (MRLs) have been set according Reg. (EU) 2022/1321 for quinmerac (sum of quinmerac and its metabolites BH 518-2 and BH 518-4 expressed as quinmerac) for various products of plant and animal origin from 0.02 to 0.15 mg/kg. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)