CRM40443
alpha-Terpinene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Clave InChI
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)