Merck
2-Methylisoborneol solution
analytical standard
Sinónimos:
(1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
168.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
envase
ampule of 1 × 1 mL (47523-U)
ampule of 5 × 2 mL (4M7523-U)
concentración
100 μg/mL in methanol
aplicaciones
environmental
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
Clave InChI
LFYXNXGVLGKVCJ-FBIMIBRVSA-N
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)