BP862
Quinine hemisulfate salt dihydrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
(8α,9R)- 6′-Methoxycinchonan-9-ol sulfate, hydrate (2:1:4)
Seleccione un Tamaño
231,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
231,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
quinine
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N65[C@@H](CC([C@H](C6)C=C)CC5)[C@H](O)c7c8c(ncc7)ccc(c8)OC.N21[C@@H](CC([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC.O.O
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14?,19-,20+;;;/m00.../s1
Clave InChI
ZHNFLHYOFXQIOW-LRXYSQQVSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)