BP580
Gliquidone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
2-{2-[4-({[(cyclohexylamino)carbonyl]amino}sulfonyl)phenyl]ethyl}-7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
gliquidone
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C1=O)(C)C(C=CC(OC)=C2)=C2C(N1CCC3=CC=C(S(NC(NC4CCCCC4)=O)(=O)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C27H33N3O6S/c1-27(2)23-14-11-20(36-3)17-22(23)24(31)30(25(27)32)16-15-18-9-12-21(13-10-18)37(34,35)29-26(33)28-19-7-5-4-6-8-19/h9-14,17,19H,4-8,15-16H2,1-3H3,(H2,28,29,33)
Clave InChI
LLJFMFZYVVLQKT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)