BP1291
Donepezil hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Donepezil hydrochloride, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride, E2020
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=CC(OC)=C(OC)C=C41.[H]Cl
InChI
1S/C24H29NO3.ClH.H2O/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H;1H2
Clave InChI
HLJIZAKUNCTCQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente