Documentos clave
928542
Sigma-Aldrich
24-well Chip
Fluidic 1105, COC
Sinónimos:
Cyclic olefin copolymer, Microfluidic chip
Seleccione un Tamaño
1 EACH
66,10 €
66,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
66,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
66,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
Microfludic chip x1
Aplicación
The 24-well Chip, Fluidic 1105, COC is ideal for screening and evaluating different parameters of a microfluidic experiment, such as different surface treatments, coating protocols, or reagents/solvents.
Características y beneficios
  • 24 flat-bottom 50 µl wells (open to the top)
  • Can be used with an automated pipetting system
  • Ideal for screening multiple parameters at once
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin copolymer (COC)
  • 24 flat-bottom wells
  • Well volume: 50 µl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)