89968
2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol)
analytical standard
Seleccione un Tamaño
78,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
78,10 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
crystals
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
Clave InChI
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
185 °C - Pensky-Martens closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)