90958
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
analytical standard
Sinónimos:
2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, Benzophenone, 2-hydroxy-4-(octyloxy), [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
47-49 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
Clave InChI
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.