89453
Isoflucypram
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-[[5-Chloro-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Seleccione un Tamaño
73,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
73,20 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
mp
106-111 °C
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C1=C(CN(C(C2=C(N(N=C2C(F)F)C)F)=O)C3CC3)C=C(Cl)C=C1)C
InChI
1S/C19H21ClF3N3O/c1-10(2)14-7-4-12(20)8-11(14)9-26(13-5-6-13)19(27)15-16(17(21)22)24-25(3)18(15)23/h4,7-8,10,13,17H,5-6,9H2,1-3H3
Clave InChI
JEFUQUGZXLEHLD-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)