Merck
45422
Supelco
Deiquat monohydrate
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Diquat
Seleccione un Tamaño
250 MG
119,00 €
119,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
119,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12Br2N2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
362.06
Beilstein:
3769318
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
119,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
condiciones de almacenamiento
under inert gas (sensitive)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].[Br-].[H]O[H].C1C[n+]2ccccc2-c3cccc[n+]13
InChI
1S/C12H12N2.2BrH.H2O/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;;/h1-8H,9-10H2;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
KLJOSQAQZMLLMB-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yanan Chen et al.
Poultry science, 99(6), 3158-3167 (2020-06-02)
This study investigated the effects of pterostilbene (PT) supplementation on growth performance, hepatic injury, and antioxidant variables in a broiler chicken model with diquat (DQ)-induced oxidative stress. There were 192 one-day-old male Ross 308 broiler chicks randomly allocated to one
Hai Jia et al.
Nutrients, 13(2) (2021-02-04)
Oxidative stress has been implicated in the etiology of multiple gastrointestinal disorders, such as irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease. This study was conducted to evaluate effects of natural product quercetin on diquat-induced oxidative stress in porcine enterocytes and
Vayu Maini Rekdal et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6445) (2019-06-15)
The human gut microbiota metabolizes the Parkinson's disease medication Levodopa (l-dopa), potentially reducing drug availability and causing side effects. However, the organisms, genes, and enzymes responsible for this activity in patients and their susceptibility to inhibition by host-targeted drugs are
Vayu Maini Rekdal et al.
eLife, 9 (2020-02-19)
Catechol dehydroxylation is a central chemical transformation in the gut microbial metabolism of plant- and host-derived small molecules. However, the molecular basis for this transformation and its distribution among gut microorganisms are poorly understood. Here, we characterize a molybdenum-dependent enzyme
Artículos
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of polar herbicides, paraquat and diquat using SupelTM Carbon LC column with baseline resolution, excellent peak shape, and good lot-to-lot reproducibility.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.