821463
TSKgel® BioAssist® Desalting (15 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polyacrylamide phase
Seleccione un Tamaño
615,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
615,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® BioAssist® Desalting HPLC Column, phase polyacrylamide, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 15 μm particle size, PEEK
Materiales
PEEK
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21463
Parámetros
≤30% polar organic solvent
1.5 mL/min flow rate
13 bar max. pressure
4-30 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
urea cross-linked polyacrylamide
grupo activo de la matriz
polyacrylamide phase
tamaño de partícula
15 μm
pH operativo
3.0-12.0(<= 1 wk)
4.0-11.0(> 1 wk)
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
The novel, hydrophilic, highly cross-linked polyacrylamide beads exhibit superior mechanical strength compared with conventional hydrophilic polyacrylamide beads and cross-linked dextran beads. This increase in strength is what allows the use of the small spherical 15μm beads. TSKgel BioAssist DS columns can be operated in standard HPLC systems to quickly and efficiently reduce salt and/or buffer concentrations of collected protein or nucleic acid fractions.
Forma física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)