Documentos clave
819321
TSKgel® SuperAW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® PW Series GFC Guard Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
772,00 €
772,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
772,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
772,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Precolumna TSKgel® SuperAW, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19321
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
7 μm
tamaño de poro
mixed
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Guard Column for TSKgel SuperAW2500-4000 columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)