Documentos clave
808542
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® SWXL Columns
Seleccione un Tamaño
1 EA
2910,00 €
2910,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2910,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
2910,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Columnas TSKgel® SWXL, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08542
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
35 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
8 μm
tamaño de poro
450 Å
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Widely considered the premium columns for analyzing biopolymers by GFC, TSKgel SWXL columns feature high pore volume per unit column volume, low sample adsorption and excellent column efficiency, all contributing to unsurpassed sample resolution. With 8μm particles and 450Å pores, TSKgel G4000SWXL provides the largest exclusion limit and the widest fractionation range. It is an excellent choice for pegylated proteins or glycosylated biomolecules. The fractionation range is applicable for globular protein samples up to 7 million Da.
Forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. Can the TSKgel® G4000SWXL HPLC Column (Product 808542) handle organic mobile phase mixtures?
    1 respuesta
    1. The column 808542 is suitable for use with water-miscible organic solvents.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. Can 808542, TSKgel® G4000SWXL HPLC Column handle organic mobile phase mixtures?
    1 respuesta
    1. TSKgel® G4000SWXL HPLC Column is suitable only for water-miscible organic solvents.
      ¿Le ha resultado útil?