Documentos clave
818546
TSKgel® SuperQ-5PW (20) Bulk Media
bottle of 1 L, phase ammonium ion, quaternary, 20 μm particle size
Sinónimos:
TSKgel® SuperQ-5PW Bulk Media
Seleccione un Tamaño
1 L
9490,00 €
9490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
9490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
9490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Agency
suitable for USP L23
Línea del producto
TSKgel®
Formulario
slurry
Características
counter ion Cl-
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18546
Parámetros
20 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
20 μm
pH operativo
2-13
capacidad
70 g/L±18 adsorption capacity (BSA)
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
TSKgel SP-5PW media is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
103.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)