Documentos clave
818074
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
phase amine-activated, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
Seleccione un Tamaño
1 L
8220,00 €
8220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
8220,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
8220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Adsorption Capacity (> 80 g/L IgG (static); >70 g/L IgG (dynamic at 5 min. residence time))
Clean in Place (CIP) (0.1 M NaOH)
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18074
Extensión del etiquetado
100 μmol/mL±30 ligand density
Parámetros
pressure (max. 3 bar)
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupo activo de la matriz
amine, primary
amine-activated phase
tamaño de partícula
65 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH
2-13
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Columns are tolerant to aqueous buffers and salt solutions, 1 mol/L alkaline solutions, 1 mol/L non-oxidizing mineral acids, 8 mol/L urea, 6 mol/L guanidine hydrochloride, non-halogenated organic solvents and detergents. They are not compatible with strong oxidants and halogenated solvents.
Toyopearl AF-Amino-650 resin is a reactive resin used for the coupling of specific ligands for affinity chromatography. Ligands are immobilized by either peptide bond formation or reductive amination through their respective carboxylate or aldehyde groups.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)