808038
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
phase iminodiacetic acid, bottle of 100 g, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
About This Item
Productos recomendados
descripción
phase filter (Epoxy)
Línea del producto
TOYOPEARL®
formulario
powder (dry, free-flowing)
envase
bottle of 100 g
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08038
Extensión del etiquetado
800 μeq/g ligand density
Parámetros
pressure (max. 3 bar)
técnicas
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupo activo de la matriz
iminodiacetic acid phase
tamaño de partícula
65 μm
tamaño de poro
1000 Å
capacidad
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
técnica de separación
affinity
Descripción general
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente