Documentos clave
818003
TSKgel® SuperH (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinónimos:
TSKgel® SuperH Columns
Seleccione un Tamaño
1 EA
759,00 €
759,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
759,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
759,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® SuperH Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh SuperH-H, 18003
Parámetros
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
mixed
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Guard Column for 6mmID TSKgel SuperH5000-7000;HM-L;-N;-M;-H columns, 3μm
The TSKgel SuperH column line consists of eight columns with different pore sizes, TSKgel SuperH1000 through TSKgel SuperH7000, and four columns with an extended linear range of the calibration curve. TSKgel SuperH-type columns are high efficiency/high throughput versions of the conventional TSKgel HHR columns. Both column types are based on the same bead chemistry. Maximum operating temperature for TSKgel SuperH-type columns is 140°C. All TSKgel SuperH-type columns are shipped in THF, which can be exchanged for a wide variety of organic solvents. TSKgel SuperH-type columns are high efficiency, high-throughput gel permeation columns with dimensions of 6mm ID x 15cm.
Forma física
Shipped in THF.
Otras notas
THF can be replaced with acetone, ethanol, quinoline, benzene, o-dichlorobenzene, ethyl acetate, dodecane, FC-113, carbon tetrachloride, dichloromethane, dichloroethane, trichloroethane, n-hexane, cyclohexane, xylene, tetrahydrofuran, chloroform, 1,4-dioxane, hexafluoroisopropanol, toluene, 1-chloronaphthalene, dimethylaceto acetamide, methyl ethyl ketone, trichlorobenzene, m-cresol, dimethylformamide, methylpyrrolidone, o-chlorophenol/chloroform, dimethyl sulfoxide, pyridine
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)