Documentos clave
816104
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 5 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Sinónimos:
TSKgel® Hardware and Accessories
Seleccione un Tamaño
1 EA
112,00 €
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
112,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Pyrex frit
fitting (fluorocarbon)
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 16104
técnicas
LPLC: suitable
tamaño de poro
10 μm
compatibilidad
Tosoh 5 mm ID TSKgel Glass Columns
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)