Documentos clave
806191
Endfitting w/ Fixed 10 μm Frit for 21.5 mm ID TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Sinónimos:
TSKgel® Hardware and Accessories
Seleccione un Tamaño
1 EA
468,00 €
468,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
468,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
468,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel frit
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 06191
técnicas
HPLC: suitable
tamaño de poro
10 μm
compatibilidad
Tosoh 21.5 mm ID TSKgel Columns
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)