Documentos clave
802354
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Sinónimos:
Tubing, PEEK
Seleccione un Tamaño
1 EA
58,40 €
58,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
58,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
58,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Materiales
PEEK
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 02354
técnicas
LPLC: suitable
L × D.I. × D.E.
150 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)