Merck
1.05422
SAFC
Solución de amoníaco
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Hidróxido de amonio solution, Agua amoniacal, Amoníaco acuoso
About This Item
Fórmula lineal:
NH4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein:
3587154
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352402
Agency
BP
Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
483 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
liquid
lim. expl.
27 %
concentración
25%
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
La disolución de amoníaco es un ajustador de pH o un amortiguador que suele utilizarse en una variedad de formulaciones líquidas.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2