Documentos clave
80023456
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2.0 mm, carbamoyl phase
Seleccione un Tamaño
1 EA
1180,00 €
1180,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1180,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
1180,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 23456
Parámetros
50 °C max. temp.
800 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.0 mm
superficie
450 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
2 μm
Intervalo de pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)