819021
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Sinónimos:
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 1 cm x 4.6 mm ID, 5 μm
About This Item
Productos recomendados
product name
Precolumna TSKgel® Amide-80, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19021
Parámetros
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
superficie
450 m2/g
matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)