73316
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
Seleccione un Tamaño
100,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
100,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnicas
LC/MS: suitable
índice de refracción
n20/D 1.313 (lit.)
bp
88-95 °C/28 mmHg (lit.)
densidad
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
PFAS testing
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F13O/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
Clave InChI
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)