Merck
69236
Supelco
Dimethyl azelate
analytical standard
Sinónimos:
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
Seleccione un Tamaño
100 MG
52,20 €
52,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
52,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.27
Beilstein:
1710125
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
52,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)