Merck
69127
Supelco
Diethyl azelate
analytical standard
Sinónimos:
Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
Seleccione un Tamaño
100 MG
49,90 €
49,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
49,90 €
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
244.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
49,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−15.8 °C (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clave InChI
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)