Documentos clave
64716-U
Supelco
Screw Top Mini Flask with Hole Cap and Septum
volume 25 mL, pkg of 12 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Materiales
clear borosilicate glass flask
envase
pkg of 12 ea
volumen
25 mL
Características y beneficios
Matraces de vidrio de borosilicato resistentes al calor que ofrecen un sellado inerte cuando se utilizan con un tapón perforado y un septo (incluido) de teflón-silicona o una válvula Mininert. Excelente para la extracción líquido-líquido de trihalometanos del agua potable. También es útil para toma de muestras, preparación de soluciones, reacciones de derivación, extracciones y otras muchas aplicaciones.
Otras notas
Matraces de vidrio de borosilicato resistentes al calor que ofrecen un sellado inerte cuando se utilizan con un tapón perforado y un septo (incluido) de teflón-silicona o una válvula Mininert. Excelente para la extracción líquido-líquido de trihalometanos del agua potable. También es útil para toma de muestras, preparación de soluciones, reacciones de derivación, extracciones y otras muchas aplicaciones.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)