Merck
P5929
Sigma-Aldrich
Phytatray II
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm  in., PETG, sterile; γ-irradiated
Sinónimos:
Plant Tissue Culture System
Seleccione un Tamaño
50 EA
97,00 €
250 EA
463,00 €
97,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
97,00 €
250 EA
463,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41161500
NACRES:
NB.22
97,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PETG
esterilidad
sterile; γ-irradiated
L × An × Al
11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm  in.
aplicaciones
agriculture
Categorías relacionadas
Descripción general
These trays are sterile, disposable plant cell culture vessels made of PETG. They are ideal for numerous plant cell culture applications, such as high throughput screening.
Envase
Packaged with sterile lids and trays in each box.
Información legal
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Munusamy Madhaiyan et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 113(11), 1617-1632 (2020-09-20)
In this study, two endophytic bacterial strains designated JS21-1T and S6-262T isolated from leaves of Elaeis guineensis and stem tissues of Jatropha curcas respectively, were subjected for polyphasic taxonomic approach. On R2A medium, colonies of strains JS21-1T and S6-262T are