Documentos clave
59999-U
Supelco
Supel Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
Stand-alone, for use with Supel Carbon LC guard cartridges
Sinónimos:
Supel Carbon LC, Guard Cartridge Holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
97,60 €
97,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
97,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115730
NACRES:
SB.52
97,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Supel Carbon LC Guard Cartridge Holder, Stand-alone, for use with Supel Carbon LC guard cartridges
Materiales
stainless steel column
Línea del producto
Supel
envase
pkg of 1 ea fittings included
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
compatibilidad
for use with Supel Carbon LC guard cartridges
Nota al pie de página
To be used in line with 2.1, 3.0, and 4.6 mm I.D. Supel Carbon LC, 2.7 mm HPLC Columns.
Includes one holder, two ferrules, two nuts, and one piece of tubing to connect guard to column.
Productos recomendados
Supel Carbon LC Guard Cartridges, Cat. No. 59995-U, 59988-U, or 59981-U
Información legal
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Supel Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.