Documentos clave
59982-U
Supelco
Supel Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column Kit
Sinónimos:
Supel Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 KIT
753,00 €
753,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
753,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115730
NACRES:
SB.52
753,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Supel Carbon LC, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge Kit, Kit, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L109
Línea del producto
Supel
envase
pkg of 1 kit
Parámetros
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
superficie
155 m2/g
Matriz
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
200 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1-14
técnica de separación
mixed mode
reversed phase
Descripción general
Supel Carbon LC is a high-speed, ultra-high performance liquid chromatography column based on 200 Å porous graphitic carbon (PGC) particle technology. The PGC particle provides a 100% carbon plane for the analytes to interact with via hydrophobic interactions and through ionic interactions via the polar retention effect on graphite (PREG) effect. This particle design exhibits high column efficiency for polar compounds
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
Nota de análisis
The target analytes include polar compounds, non-polar compounds, and structural isomers.
Productos recomendados
To be used in line with 2.1 mm I.D. Supel Carbon LC, 2.7 μm HPLC Columns
Información legal
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Supel Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.