This is an empty HPLC column without a stationary phase, so there is no pressure rating. This product will still need to be packed with the stationary phase.
59102-U
Column Blank for HPLC
I.D. × O.D. × L 4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
Seleccione un Tamaño
140,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
140,00 €
Productos recomendados
Materiales
316L stainless steel
D.I. × D.E. × L
4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
Descripción general
tubería de 1/16 in. diámetro externo, y dos fritas de 2 μm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
what is the pressure rating on this?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?