Documentos clave
58858
Supelco
SUPELCOSIL LC-318 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
SUPELCOSIL LC-318 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL
Extensión del etiquetado
6.0% carbon loading
Parámetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
silica gel, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
300 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C Petrelli et al.
The Italian journal of biochemistry, 41(3), 170-182 (1992-05-01)
A low molecular factor showing high specific activity in the control DNA of transcription in vitro was isolated from aqueous ultrafiltered calf pineal gland extracts. The active factor was purified by means of Gel filtration on Sephadex G-25 and G-10