Documentos clave
57513-U
Millipore
Cartucho Porozorb
Porozorb 4004, size 4000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
4077,00 €
4077,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
4077,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
4077,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
tamaño
4000 mL
Descripción general
Characteristics of Porozorb Cartridges
Packing: Amberlite XAD4, specially cleaned
Mean Particle Size: 500 μm
Cartridge dimensions:
250 mL - 6.55 × 8 cm
1000 mL - 26.2 × 8 cm
4000 mL - 42.04 × 12.71 cm
Nipple Connection: 3/16 in. I.D., 1/4 in. O.D.
Shell: clear polycarbonate
Screens: stainless steel, 50×250 mesh
Gaskets: medical grade
Max. Pressure: 30 psi (2.1 kg/cm2)
Shipped sterile and endotoxin free.
Otras notas
Porozorb.Kartuschen sind nicht für klinische oder diagnostische Zwecke geeignet.
Aufgrund der eingeschränkten Lagerfähigkeit, werden die Porozorb-Kartuschen erst nach Eingang der Bestellung hergestellt.
Rechnen Sie mit ca.6 Wochen Lieferzeit.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porozorb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)