57495-U
Supel™ Swift HLB 96-Well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 10 mg, pk of 1 ea
Sinónimos:
Supel™ Swift HLB SPE 96-Well Plate
Seleccione un Tamaño
282,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
282,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Supel™ Swift HLB SPE 96-Well Plate, bed wt. 10 mg, pk of 1 ea
descripción
detection: MS friendly
Nivel de calidad
composición
bed wt., 10 mg
envase
pk of 1 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
425-500 m2/g
Matriz
polymeric HLB base material
tamaño de partícula
40-75 μm (>90%)
tamaño de poro
80-210 Å pore size
Categorías relacionadas
Descripción general
The 96-well format is perfect for medium to high-throughput laboratories performing large numbers of samples at a time and is also amenable to automation.
Product Data Sheet
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.