Documentos clave
57212-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2
pkg of 100 g
Sinónimos:
Embalaje a granel Discovery® DSC-NH2 SPE
Seleccione un Tamaño
100 G
455,00 €
455,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
455,00 €
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
455,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
envase
pkg of 100 g
Nivel de calidad
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
grupo activo de la matriz
amino phase
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Retention Mechanism: Normal phase or Anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Polymerically bonded, aminopropyl phase that is very polar in nature (hydrogen bonding) allowing for both normal phase and ion exchange applications
  • A weak anion exchanger with a pKa of 9.8. At pH 7.8 or below, the functional groups are positively charged
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.43 meq/g.
  • Allows the rapid release of very strong anions such as sulfonic acids that may be retained irreversibly by strong anion exchangers
  • Can be used in some reversed-phase applications (due to ethyl spacer); however, it is predominately used as an ion-exchanger or normal phase sorbent due to its polar nature
·
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>464.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 240 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)