Documentos clave
57205
Supelco
Supelclean LC-NH2
pkg of 100 g
Sinónimos:
Embalaje a granel Supelclean LC-NH2 SPE
Seleccione un Tamaño
100 G
721,00 €
721,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
721,00 €
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115712
721,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Línea del producto
Supelclean
envase
pkg of 100 g
Extensión del etiquetado
5% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
amino bonding
aminopropyl
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
LC-NH2 (aminopropyl) normal phase Supelclean SPE tubes may be used to extract moderately polar to polar analytes from nonaqueous samples.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>464.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 240 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)