Documentos clave
504483
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-NH2
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Seleccione un Tamaño
108 EA
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
108 EA
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Materiales
polypropylene hardware
Nivel de calidad
composición
bed wt., 100 mg
envase
pk of 108
Extensión del etiquetado
5% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
1 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
amino bonding
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Supelclean LC-NH2 SPE Tube is used to extract moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>464.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 240 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)