Documentos clave
57177
Supelco
Tubo de SPE de polipropileno vacío con frita de PE, porosidad de 20 μm
volume 20 mL, pk of 20
Seleccione un Tamaño
20 EA
82,80 €
82,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EA
82,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
82,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Materiales
polypropylene
descripción
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
envase
pk of 20
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
20 mL
tamaño de poro
20 μm
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Tubos para EFS (SPE). Estos tubos le permiten rellenar sus propios cartuchos para EFS.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)