Documentos clave
57183
Supelco
Frita de polietileno (PE), porosidad de 20 μm
for use with 20mL SPE Tube, pk of 40
Seleccione un Tamaño
40 PKG
66,80 €
66,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
40 PKG
66,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
66,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
descripción
for SPE Tube
envase
pk of 40
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
tamaño de poro
20 μm
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with 20mL SPE Tube
Descripción general
Frits are critical components of the HPLC system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)