Documentos clave
56701
Upchurch Flangeless Ferrule
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
Sinónimos:
Ferrules, 1/8in, Tefzel®, 10 pk
Seleccione un Tamaño
10 PKG
17,20 €
17,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 PKG
17,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
17,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
Tefzel® ferrule
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Upchurch Scientific, Inc P-300X
Adaptador
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3